PHR2452
Ethosuximide Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-methylsuccinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. E2250000
família API
ethosuximide
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CC)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)