D1750000
Diflunisal
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2′,4′-Difluoro-4-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diflunisal
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC(F)=CC=C1C2=CC(C(O)=O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
chave InChI
HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)