CCW4710
Slanetz and Bartley Agar Plates
Differential selective medium for the detection and enumeration of enterococci according to ISO Standard, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Enterococcus Selective Agar, Slanetz and Bartley Agar Plates | 55 mm plates
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 11133
Nível de qualidade
forma
solid
prazo de validade
6 mo. (Expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 12.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.00 g/L
D(+)-glucose, 2.00 g/L
sodium azide, 0.40 g/L
tryptose, 20.0 g/L
TTC, 0.10 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
embalagem
box of 30 plates
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
Parâmetros
9 mL filling volume
diâmetro da placa
55 mm
cor
light amber to pale pink
pH
7.2±0.1 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
Enterococcus spp.
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)