C8856
Captopril
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
97.5-102.0% dry basis
forma
crystalline
pf
104-108 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?