Documentos Principais
BP780
Doxiciclina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cloridrato de doxiciclina (hemietanolato hemi-hidratado)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
512.94
Beilstein:
5702728
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxycycline
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
chave InChI
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Doxycycline hyclate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Lymecycline Capsules
  • Doxycycline Tablets
  • Doxycycline Prolonged-Release Capsules
  • Doxycycline Dispersible Tablets
  • Doxycycline Capsules
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Modo de ação: O hiclato de doxiciclina inibe a resposta inflamatória à espiroqueta Borrelia burgdorferi, causadora da doença de Lyme.
    Espectro da atividade: Eficaz contra um inibidor de amplo espectro de metaloproteinases de matriz in vivo.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Health hazardExclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)