1225984
USP
Doxycycline Monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Doxycycline monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxycycline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14
InChI
1S/C22H24N2O8.H2O/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
chave InChI
XQTWDDCIUJNLTR-CVHRZJFOSA-N
Informações sobre genes
human ... MMP1(4312) , MMP13(4322) , MMP7(4316) , MMP8(4317)
Descrição geral
Aplicação
- Doxycycline
- Doxycycline for Oral Suspension
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)