BP778
Isopromethazine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine monohydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
promethazine
forma
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
RISCHQYUHLQSBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)