1570029
USP
Promethazine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isopromethazine hydrochloride, N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine monohydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
promethazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)C(CN(C)C)C.Cl
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
RISCHQYUHLQSBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Promethazine Hydrochloride
- Promethazine Hydrochloride Injection
- Promethazine Hydrochloride Oral Solution
- Promethazine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)