BP412
Promethazine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
promethazine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)