BP642
Metipranolol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethyl-phenol 1-acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metipranolol
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10(2)18-8-15(20)9-21-16-7-11(3)17(22-14(6)19)13(5)12(16)4/h7,10,15,18,20H,8-9H2,1-6H3
chave InChI
BQIPXWYNLPYNHW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)