BP504
Desacetylmetipranolol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethylphenol
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metipranolol
forma
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H25NO3/c1-9(2)16-7-13(17)8-19-14-6-10(3)15(18)12(5)11(14)4/h6,9,13,16-18H,7-8H2,1-5H3
chave InChI
HHMMIZFWFLNZEU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)