Documentos Principais
C63006
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenothiazine
97%
Sinônimo(s):
2-Chlorothiodiphenylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8ClNS
Número CAS:
Peso molecular:
233.72
Beilstein:
176587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
195-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
chave InChI
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Helge Prinz et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4247-4263 (2011-05-14)
A total of 53 N-benzoylated phenoxazines and phenothiazines, including their S-oxidized analogues, were synthesized and evaluated for antiproliferative activity, interaction with tubulin, and cell cycle effects. Potent inhibitors of multiple cancer cell lines emerged with the 10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenoxazine-3-carbonitrile (33b, IC(50) values