Documentos Principais
8.20975
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenothiazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9NS
Número CAS:
Peso molecular:
199.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-196-5
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0000647 Pa ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
470 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
p.e.
381 °C/1011 hPa
pf
182-185 °C
solubilidade
0.127 mg/L
densidade
1.296 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
650 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(cccc2)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
chave InChI
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3