BP620
Felbinac
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Biphenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
felbinac
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
159-160 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)