BP489
Fluocinonide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6α,11β,16α)-21-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Lonide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluocinonide
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
chave InChI
WJOHZNCJWYWUJD-IUGZLZTKSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)