Z266167
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 1000 mL, clear Bottle
Sinônimo(s):
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (38)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 1600-0032
diâmetro do frasco × A
90 mm × 203 mm
capacidade
1000 mL
cor
clear Bottle
white Screw closure
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z266167-1EA | 4061832616674 |