Z130397
Nalgene® FEP bottle
Wide-mouth, capacity 500 mL, clear Bottle
Sinônimo(s):
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (48)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2100-0016
diâmetro do frasco × A
71 mm × 165 mm
capacidade
500 mL
cor
clear Bottle
white Screw closure
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z130397-1EA | 4061832615509 |