Key Documents
BP257
Nandrolone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
19-Nortestosterone, 17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
274.40
Beilstein:
2055849
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nandrolone
forma
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nandrolone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)