BP1062
Buprenorphine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[5α,7α(S)]-17-(Cyclopropylmethyl)-α-(1,1-dimethylethyl)4,5-epoxy-18,19-dihydo-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buprenorphine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
chave InChI
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)