Y0001108
Buprenorphine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buprenorphine
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29?;/m1./s1
chave InChI
UAIXRPCCYXNJMQ-CHLZSUIASA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)