Documentos Principais
BCR660
Ethanol in water (SNIF)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
pureza isotópica
 2H
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR660
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)