ETWA05
Certified Alcohol Reference Standard
5% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
About This Item
grau
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)