Documentos Principais
ETWA15
Certified Alcohol Reference Standard
15% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
47 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)