Documentos Principais
BCR402
White clover (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR402
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Selenium (Se)
Matrix Group: Botanicals
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5