Key Documents
BCR670
Duck weed (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
Aquatic plant (Duck weed)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR670
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Luqman Bin Safdar et al.
The plant genome, 13(2), e20030-e20030 (2020-10-06)
Cadmium (Cd) toxicity is a serious threat to future food security and health safety. To identify genetic factors contributing to Cd uptake in wheat, we conducted a genome-wide association study with genotyping from 90K SNP array. A spring wheat diversity