A9781
Amino acid standards for protein hydrolysates
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
composição
L-Alanine
Ammonium chloride
L-Arginine
L-Aspartic acid
L-Cystine
L-Glutamic acid
Glycine
L-Histidine
L-Isoleucine
L-Leucine
L-Lysine
L-Methionine
L-Phenylalanine
L-Proline
L-Serine
L-Threonine
L-Tryosine
L-Tryptophan
L-Valine
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)