94950
4-Vinyl-1-cyclohexene
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Ethenyl-1-cyclohexene, NSC 15760
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.76 (vs air)
pressão de vapor
10.2 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
517 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.464
p.e.
126-127 °C (lit.)
pf
−101 °C (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 20 °C
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
chave InChI
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)