About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H](O)C)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
chave InChI
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)