82800
Pyridine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Pyridinium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
115.56
Beilstein:
3615340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
powder
p.e.
222-224 °C (lit.)
pf
143-147 °C
145-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
chave InChI
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Pyridine hydrochloride can be used:
- As an acid-base catalyst in the conversion of 4-pyridyl propargylic alcohols to the (E)-propenones and propynones.
- As a reagent in the synthesis of 2-arylindene-1-ones , baicalein , pinosylvin derivatives.
- As a reagent in O-demethylation reaction under microwave irradiation.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Recent advances in ether dealkylation
Weissman SA and Zewge D
Tetrahedron, 61(33), 7833-7863 (2005)
Estrogen receptor ligands: design and synthesis of new 2-arylindene-1-ones
McDevitt RE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(12), 3137-3142 (2005)
Total synthesis of baicalein
Chen D-Z, et al.
Journal of Asian natural products research, 12(2), 124-128 (2010)
Facile conversion of pyridine propargylic alcohols to enones: stereochemistry of protonation of allenol
Erenler R, et al.
Tetrahedron Letters, 46(34), 5683-5685 (2005)
Synthesis and inhibitory effects of pinosylvin derivatives on prostaglandin E2 production in lipopolysaccharide-induced mouse macrophage cells
Park E-J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(23), 5895-5898 (2004)