Documentos Principais
81520
Supelco
Poly(α-methylstyrene)
analytical standard, for GPC, 100,000
About This Item
Fórmula linear:
[CH2C(CH3)(C6H5)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~106000
Mp ~110000
Mw ~108000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thermal degradation of vinyl polymers I?Thermal degradation of polystyrene-poly (?-methylstyrene) mixtures
Richards.H.D and Salter.A.D
Polymer, 8, 127-138 (1967)