Documentos Principais
81403
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~1790
Mp ~1920
Mw ~1890
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3