Documentos Principais
81408
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 30,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~31000
Mp ~32500
Mw ~32000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 2,500
Supelco
327719
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 1,000
Supelco
81402
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
Polystyrene