81402
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~1020
Mp ~1100
Mw ~1110
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.10
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)