Documentos Principais
327727
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average Mw 4,000 (Typical)
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descrição geral
Polystyrene (for GPC, 4,000) is a synthetic thermoplastic, that is attractive for a wide range of applications because of its properties such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Weathering of Polymers (1983)