Documentos Principais
327824
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 800
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
average Mw 800 (Typical)
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
índice de refração
n20/D 1.576
Formato
neat
Descrição geral
Polystyrene (for GPC, 800), a synthetic thermoplastic, is useful in a broad range of applications due to its rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Weathering of Polymers (1983)