327778
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 90,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average Mw 90,000 (Typical)
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descrição geral
Polystyrene (for GPC, 90,000) is one of the synthetic thermoplastics, used in a broad-range of applications because of its properties like cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Weathering of Polymers (1983)