327786
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 200,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
average Mw 200,000 (Typical)
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polystyrene (for GPC, 200,000) is a synthetic thermoplastic, that may be useful for a variety of applications because of its characteristics ike low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and ease of processability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Weathering of Polymers (1983)