327816
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,000,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
forma
fibers
peso molecular
average Mw 2,000,000 (Typical)
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
formato
neat
Descrição geral
Polystyrene (for GPC, 2,000,000), a synthetic thermoplastic, is used widely for various applications owing to its properties such as cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Weathering of Polymers (1983)