80443
Piruvato de sódio
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
αÁcido α-cetopropiônico, Ácido 2-oxopropanoico, Ácido pirúvico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
Formulário
solid
concentração
≥98 % (w/w) (T)
Impurezas
sodium, complies
≤0.2% every single impurity (HPLC)
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5000 ppm GC-HS: etahnol
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble, clear, colorless (1.5g/25mL)
adequação
corresponds for identity (IR) (ATR)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?