77968
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +10.5±0.5°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
p.e.
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
1.046 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
chave InChI
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)