220442
(R)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
98%
Sinônimo(s):
(R)-NEI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −45°, c = 3.5 in toluene
pureza óptica
ee: 95% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.604 (lit.)
p.e.
106-108 °C/0.16 mmHg (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO/c1-10(14-9-15)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10H,1H3/t10-/m1/s1
chave InChI
GONOHGQPZFXJOJ-SNVBAGLBSA-N
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?