220574
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +10°, neat
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
chave InChI
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Paper Title: Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats. (Trushin N, Hecht SS, 1999).
- Paper Title: Absolute configuration of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol formed metabolically from 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone. (Hecht SS, Spratt TE, Trushin N, 1997).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?