74593
Obidoxime chloride
analytical standard
Sinônimo(s):
1,1′-(Oxydimethylene)bis(pyridinium-4-carbaldoxime) dichloride, Bis(4-formylpyridiniomethyl) ether dioxime, Toxogonin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H
chave InChI
ZIFJVJZWVSPZLE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)