SML0224
HI-6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[[[4-(Aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium chloride, 4-Carbamoyl-1-[[[2-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-yl]methoxy]methyl]pyridinium dichloride, Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
chave InChI
QELSIJXWEROXOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?