70142
Lactose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
lactose, 5 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.9±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?