Documentos Principais
1.07660
Millipore
Lactose monohydrate
for biochemistry
Sinônimo(s):
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.30 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-559-2
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
390 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
202 °C
solubilidade
161 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Aplicação
  • Insights into the potential of rheological measurements in development of dry powder inhalation formulations.: Explores the role of lactose monohydrate in the rheological properties of dry powder formulations, emphasizing its significance in developing more efficient and effective inhalable drugs (Almansour et al., 2022 Feb). Link to the article.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Lactose (anhydrous) European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1206000
Lactose (anhydrous)
Lactose tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17814
Lactose
Lactose Monohydrate analytical standard
Supelco
47287-U
Lactose Monohydrate
Starch puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
33615
Starch