L2643
α-Lactose monohydrate
suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
β-D-Gal-(1→4)-α-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-α-D-glucose, Milk sugar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% total lactose basis (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.05% Glucose
≤4% β-lactose
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
chave InChI
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Aplicação
- as a component of fraction B of diluent M1 for dilution of ram semen
- as a component of Platz diluent variant (PDV) for dilution of bottlenose dolphin semen
- in the preparation of HyQ PF-Chinese hamster ovary (CHO) disaccharide media for the adaptation of CHO cell lines
- for the preparation of protein-free chemically defined cell culture medium (PFCDM) for the adaptation of human embryonic kidney 293 (HEK293) cells
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?