69581
Pyrrolidine
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.45 (vs air)
pressão de vapor
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
653 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10.6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.442-1.444
n20/D 1.443 (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
chave InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)