Documentos Principais
68328
Supelco
16-O-Methylcafestol
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
330.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water (Karl Fischer)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@]1(CO)C[C@@]23CCC4c5ccoc5CC[C@@]4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C21H30O3/c1-19-8-6-17-15(7-10-24-17)16(19)5-9-20-11-14(3-4-18(19)20)21(12-20,13-22)23-2/h7,10,14,16,18,22H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3/t14-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
chave InChI
BDVVNPOGDNWUOI-GVOJMRIRSA-N
Descrição geral
16-O-Methylcafestol, a diterpene, is present as a major constituent in robusta coffee oil.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Food Authentication
Ashrust.RP and Dennis.JM
Food Authentication (2013)
Diterpenes and diterpene esters in coffee
Kurzrock T and Speer.K
Food Reviews International, 17(4), 433-450 (2001)