68155
2-Ethylhexanal
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Ethylcapronaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.412-1.420
n20/D 1.415 (lit.)
pb
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)